Learn More
Naftaleno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11307678 50 g 50 g
11327678 500 g 500 g
11317678 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11307678 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 033347.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Anteriormente importante en la fabricación de colorantes, como precursor del anhídrido ftálico
Naphthalene is formerly important in dyestuff manufacture. It acts as a precursor to phthalic anhydride. Naphthalene is used in the manufacturing of phthalic anhydride, naphthalene sulfonic acids and hydrogenated naphthalenes such as 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, which is used as a precursor for various dyestuffs, pigments, rubber processing chemicals and in pharmaceuticals. Its molten form is used as solvent replacing the high- boiling solvents like dichlorobenzene, nitrobenzene and durene. It is involved as reaction medium for in the Diels-Alder reaction between C60 with anthracene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-20-3
Fórmula molecular C10H8
Peso molecular (g/mol) 128.17
Número MDL MFCD00001742
Clave InChI UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo naphthalin, naphthene, camphor tar, tar camphor, white tar, albocarbon, naphthaline, moth flakes, moth balls, naphtalene
PubChem CID 931
ChEBI CHEBI:16482
Nombre IUPAC Naftaleno
SMILES C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naphthalene
Punto de fusión 80°C to 82°C
Densidad 0.9628 g/mL
Punto de ebullición 218°C
Temperatura de inflamación 78°C (172°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.5821
Cantidad 50 g
Número UN UN1334
Beilstein 1421310
Índice Merck 14,6370
Información de solubilidad Soluble in benzene,toluene,chloroform,CS2,ether; Insoluble in water; Soluble in alcohols,liquid ammonia,benzene,carbon tetrachloride,carbon disulfide,toluene,aniline,acetic acid,chloroform and butyric acid; Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza 99.6%
Forma física cristalino/a/s
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Naphthalene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Naphthalene