Learn More
Nanos3 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200067989 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
18593243 0.025 mg 25 microgramos
1 options
Código de producto. 18593243 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP1769190.025mg
Rabbit Polyclonal Antibody
Nanos3 Polyclonal specifically detects Nanos3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Nanos3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 2.5 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 2.5 μg/mL
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P60323
Alias de gen MGC120114, nanos homolog 3, nanos homolog 3 (Drosophila), NOS-3, NOS3NANOS1L
Símbolos de los genes NANOS3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of the human Nanos3. The immunogen is located within the last 50 amino acids of Nanos3. Amino Acid Squence: CKLVRPDKAKQDTGHR
Peso molecular del antígeno 20 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 342977
Especificidad de la prueba This Nanos3 antibody will not cross-react with either Nanos 1 or Nanos2.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only