Learn More
Thermo Scientific™ NanoDrop™ Eight IQ/OQ Kits
Código de producto. 31921099 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Recal Spec IQ/OQ ND Eight
Spec IQ/OQ ND Eight - A4
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
31921099 Spec IQ/OQ ND Eight - A4 cada uno
17605915 Recal Spec IQ/OQ ND Eight -
31921058 Recal Spec IQ/OQ ND Eight cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 31921099 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 840371300
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Get all of the documentation and reference materials needed to facilitate Installation and Operational qualification procedures (IQ/OQ). Certified standards for verifying instrument performance to factory specifications are available separately.
Cuantifique las muestras con seguridad usando el espectrofotómetro multicanal NanoDrop Eight. Este es el NanoDrop 8000 de vanguardia con hardware mejorado y las mejores funciones de software del espectrofotómetro Thermo Scientifict™NanoDrop™ One/OneC.
La identificación de contaminantes Acclaro asegura que las muestras sean de gran calidad
Conozca la concentración real de ácido nucleico o de proteína sin los efectos interferentes de los contaminantes de la muestra. Comprendiendo la composición de la muestra ayuda a que los experimentos posteriores salgan bien la primera vez.
• Identificación de contaminantes: reconoce contaminantes comunes en muestras de ácido nucleico y proteína que podrían inhibir las reacciones posteriores o elevar erróneamente las concentraciones calculadas.
• Cálculos corregidos: aplica algoritmos quimiométricos para la determinación de la auténtica concentración de analito sin contaminante.
• Diferencia ADN de ARN: los algoritmos pueden identificar ARN de mamífero que contamina una muestra de ADNbc o ADNbc de mamífero que contamina una muestra de ARN
Mejoras de NanoDrop
• Mayor rango dinámico: mide muestras con mayor concentración sin dilución: hasta 10 000 ng/µl de ADNbc o 145 mg/ml de IgG
• Funciones de medición automática y de vacío automático: el procesamiento de varias muestras se puede agilizar con mediciones instantáneas que se realizan cuando el brazo del pedestal está abajo. Estas funciones se pueden activar y desactivar.
• Ergonómico pipeteo ambidiestro: los pedestales están alineados perpendicularmente con respecto a la parte delantera del instrumento, lo que favorece un movimiento natural para el pipeteo de los usuarios; la guía de pipeta es magnética y
móvil de lado a lado, lo que permite que tanto los usuarios zurdos como diestros puedan dispensar las muestras con rapidez y comodidad.
• Exportaciones automatizadas para LIMS: establezca un directorio para la exportación automática de datos; deje que el software de LIMS explore la carpeta para introducir datos del instrumento NanoDrop Eight para su archivado
Conformidad normativa simplificada
El software opcional Thermo Scientific™ SciVault™ le ayuda a que su laboratorio cumpla con las normativas federales
sobre datos en todo momento.
• Gestión más eficiente: el software SciVault opcional integra la interfaz de usuario del software de NanoDrop Eight.
• Cumpla con la norma 21 del CFR parte 11 de la FDA de EE. UU.: controle el acceso a la cuenta de usuario, aplique firmas digitales y revise los registros de auditoría.
• Varios instrumentos en red: instale el software SciVault en un ordenador central para controlar los privilegios y vea los registros de auditoría de diversos instrumentos NanoDrop Eight en diferentes laboratorios.
• Valide sus sistemas: servicios y documentos IQ/OQ disponibles para confirmar que su instrumento funciona según las especificaciones del fabricante
Actualizaciones de software para que su tiempo sea más productivo
• Listo para comenzar: el software NanoDrop Eight viene con las aplicaciones de medición de uso más frecuente codificadas por hardware; incluye, ADNbc, ARN, proteína A280 y UV-Vis.
• Siempre mejorando: la introducción de datos por parte del usuario mantiene al software NanoDrop en continuo avance con actualizaciones que proporcionan magníficas capacidades y eficacia al laboratorio. Visite thermoscientific.com/nanodropsw para ver y descargar las últimas aplicaciones de software. Registre su instrumento allí también y así no se perderá ninguna mejora.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetros NanoDrop Eight
Tipo de producto Spec IQ/OQ ND Eight - A4
Incluye El kit de cualificación incluye: Procedimiento IQ/OQ para espectrofotómetros NanoDrop Eight, kit carpeta de cualificación (tamaño A4), CHEM-PR1-KIT, CHEM-PV-8