Learn More
BRAND™ nano-cap™ Pipette Tips, 0.1 to 20 μL
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15154897 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 a 20 μL
De 0,5 a 10 μl
Envase:
A granel en 10 bolsas recerrables de 1000 unidades
TipBox
TipRefill, 10 racks de 96 unidades
Cantidad:
10 x 1000/Bag
10 x 96/Rack
5 x 96/Box
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
480 PCS
960 PCS
Código de producto. Volumen (métrico) Envase Cantidad unitSize
15154897 0,1 a 20 μL TipRefill, 10 racks de 96 unidades 10 x 96/Rack 960 PCS
15174907 De 0,5 a 10 μl TipBox 5 x 96/Box 480 PCS
15194887 0,1 a 20 μL A granel en 10 bolsas recerrables de 1000 unidades 10 x 1000/Bag 1000 PCS
3 options
Código de producto. 15154897
Marca: BRAND™ 732102
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
BRAND™ nano-cap™ 0.1 to 20 μL pipette tips are designed for high-quality micro-pipettes and are ideal for molecular biological applications requiring precise measurements in the nanoliter range. Tips are cleanroom-produced, free from contaminants, and environmentally friendly.
  • El polipropileno de alta pureza no contiene oleamida ni diHEMDA
  • No estériles
  • Adecuado para pipetas que usan ultra-micro o puntas de “cristal” estándar para un volumen de hasta 20 μL.
  • Presenta un aumento capilar que es visible a simple vista incluso para volúmenes tan bajos como 0,1 μl
  • Todos los paquetes sin abrir están libres de ADN, ARNasa, endotoxinas y ATP.
  • Se ajusta a las pipetas Trasnferpette S sub-micro(TM) BRAND (Núm. Cat. 03-837-317)
  • Disponibles en versiones con tipos de retención estándar o ultrabaja.
  • Disponibles en envases a granel o en práctico formato de gradilla
  • Las puntas son incoloras; la bandeja de puntas de color gris facilita la identificación
Puntas con retención ultrabaja
  • Fabricadas mediante un proceso fisicoquímico especial patentado
  • Superficie sin defectos homogénea con tensión superficial baja para una retención mínima
  • Reducen la pérdida de muestras y proporcionan una reproducibilidad considerablemente superior cuando se trabaja con medios críticos
  • Para muestras biológicas que contienen proteínas, ácidos nucleicos, detergentes u otros líquidos difíciles donde es posible la pérdida de muestras
  • Alta resistencia a productos químicos
  • Las puntas se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C (2 bar) sin dañar las propiedades de retención baja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 0,1 a 20 μL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Incolora
Color de gradilla Gris
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (imperial) 1,45 in
Longitud (métrico) 3,7 cm
Declaraciones de limpieza Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de biología molecular de la gama de nanolitros PCR
Formato Racl
Estilo de punta Estándar
Envase TipRefill, 10 racks de 96 unidades
Cantidad 10 x 96/Rack
Tipo de producto Micropipette Tips
Desechables Limited-use
Para utilizar con (equipo) Transferpette, and most models from Gilson, FINNPIPETTE, Eppendorf, and Sartorius
Graduado Yes
Línea de productos Nano-cap
Material Polipropileno
Graduaciones 2, 10 μL