Learn More
Thermo Scientific™ Tarros de boca ancha con pared recta Nalgene™ de copolímero de polipropileno (PPCO) con tapón
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4521775
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
38 mm
43 mm
53 mm
70 mm
120 mm
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 12
paquete de 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10342951 15 ml 38 mm paquete de 12
11739743 30 ml 43 mm paquete de 12
10454631 60 ml 53 mm paquete de 12
10077900 125 ml 70 mm paquete de 12
10693311 250 ml 70 mm 6 PCS
10482931 500 ml 120 mm paquete de 6
10473121 1000 ml 120 mm paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10342951 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21189050
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Almacene pastas, sólidos, muestras y suministros de laboratorio en los tarros de boca ancha con pared recta con una excelente resistencia química.
Almacene pastas, sólidos, muestras y suministros de laboratorio en tarros de boca ancha con pared recta de PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos tarros translúcidos y versátiles tienen una excelente resistencia química y pueden esterilizarse en autoclave varias veces.
Características:
  • Boca ancha y pared recta que permiten acceso total y una recuperación completa de la muestra.
  • Los tarros de 15, 30 y 60 ml tienen tapones de polipropileno natural.
  • Los tarros de 125 ml a 1 l tienen tapones de polipropileno blanco con la parte superior rebajada para poder apilarlos.
  • Los tamaños de 125 y 250 ml se ajustan a Osterizer™ y otros mezcladores que tengan tarros con rosca; recomendados para su uso con tapones de transferencia de líquidos DS2153-0700.
  • En el caso de los tamaños de 500 ml y 1 l, retire el tapón y realice la esterilización en autoclave por separado.
  • Los tarros de copolímero de polipropileno no ofrecen garantía a prueba de fugas; no se recomiendan para transportar líquidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 15 ml (0.5 oz)
Capacidad (métrico) 15 ml
Capacidad (imperial) 0,5 oz
Color Translúcido
Diámetro (imperial) 1,2 in
Incluye Tapones de polipropileno
Material PPCO
ID de cuello (métrico) 29 mm
N.º por caja 72
N.° por paquete 12
Peso (métrico) 0,66 kg
Claridad Translúcido
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 46 mm
Tipo de producto Frasco de lados rectos
Altura (imperial) 1.8 pulg
Tamaño del tapón 38 mm
Diámetro (métrico) 31 mm
Tipo de tapón Tapón
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.