Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth HDPE Packaging Bottles with Closure: Bulk Pack
BIOPHARMA
Código de producto. 10374243
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
28-415 mm
38-415 mm
43-415 mm
53-415 mm
63-415 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
paquete de 125
paquete de 250
paquete de 50
paquete de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
10374243 30 ml 28-415 mm paquete de 1000
10171233 60 ml 28-415 mm 1000 PCS
10600724 125 ml 38-415 mm paquete de 500
10757463 250 ml 43-415 mm paquete de 250
10059302 500 ml 53-415 mm paquete de 125
10563765 1000 ml 63-415 mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10374243 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3121890001
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Confidently ship and store these tough plastic bottles, which are easy to fill, chemical-resistant, and leakproof when use with Nalgene closures.
Envíe y almacene con confianza estos frascos de envasado de HDPE de boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™, que son fáciles de llenar y resistentes a productos químicos. Los frascos de envasado de polipropileno de boca ancha de alta densidad se moldean por inyección y soplado para obtener paredes de espesor y resistencia uniformes.
Características:
  • Construcción en plástico rígido
  • Fabricado con resinas de alta pureza de calidad alimentaria
  • Tapón de polipropileno
  • A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 1 oz, 30 ml
Capacidad (métrico) 30 ml
Color Natural translúcido
Descripción Frascos de envasado de boca ancha
Diámetro interior del cuello (métrico) 21 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 1000
N.° por paquete 1000
Color del tapón Natural, translúcido
Acabado del cuello 28 mm
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Altura (métrico) 63 mm
Anchura (imperial) 1,35 in
Altura (imperial) 2,3 pulg. (con tapón); 2,2 pulg. (sin tapón)
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28-415 mm
Diámetro (métrico) 34 mm
Tipo de tapón Rosca (embalaje a granel, sin montar)
Capacidad (imperial) 1 oz
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Tipo de producto Frasco de envasado
Mostrar más Mostrar menos
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.