Learn More
Thermo Scientific™ Frascos IP2 de HDPE de boca ancha con tapón Nalgene™: Envasados a granel
BIOPHARMA
Código de producto. 10521085
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
38-415 mm
43-415 mm
53-415 mm
63-415 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 125
paquete de 250
paquete de 50
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
10521085 1000 ml 63-415 mm paquete de 50
10190563 125 ml 38-415 mm paquete de 500
10212533 250 ml 43-415 mm paquete de 250
10484933 500 ml 53-415 mm paquete de 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10521085 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3121990032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    586.00€
    545.00€ / paquete de 50
    Ahorro 41.00€
    6% Descuento
En stock
Almacene y envíe reactivos líquidos con estos frascos de boca ancha a prueba de fugas con cierre que cumplen los requisitos de la OACI y la IATA.
Almacene y envíe reactivos líquidos con frascos IP2 de polietileno de alta densidad (HDPE) y boca ancha con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™. Fabricados con resistente polietileno de alta densidad, estos frascos seguros y económicos están recomendados para aquellos clientes que diseñen, monten y certifiquen sus propios embalajes combinados.
  • Frascos de HDPE con tapones de PP, a granel
  • Boca ancha
  • Cumple las regulaciones de IATA e ICAO
  • Para embalajes combinados
  • A prueba de fugas
Información para pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan a granel en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón
Recomendada para:
Almacenamiento y envío de reactivos líquidos. † Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 32 oz, 1000 ml
Capacidad (métrico) 1000 ml
Color Blanco
Descripción Frascos de boca ancha IP2
Diámetro interior del cuello (métrico) 53 mm
Diámetro interior (métrico) 53 mm
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento y envío de reactivos líquidos
Altura con tapón (métrico) 199 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 50
N.° por paquete 50
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 199 mm
Altura (imperial) 7,8 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 63-415 mm
Diámetro (métrico) 91 mm
Capacidad (imperial) 32 oz
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). Los frascos se prueban a 15 psi (103 kPa) según las regulaciones 49 CFR 173.27 (c)(2), la Parte 4, 1.1.6 de las Instrucciones técnicas de ICAO y el Apartado 5.0.2.9 de las Regulaciones sobre materiales peligrosos de IATA.
Tipo de producto Frasco IP2
Mostrar más Mostrar menos
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.