Learn More
Thermo Scientific™ Placas de vacío Nalgene™
Código de producto. 11309774
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Placas de vacío de recambio
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
11309774 Placas de vacío de recambio paquete de 4
1 options
Código de producto. 11309774 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 53060130
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    436.00€
    397.99€ / paquete de 4
    Ahorro 38.01€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Usar Thermo Scientific™ Nalgene™ Placa de repuesto para cámaras de vacío con Nalgene Cámaras de vacío (serie 5305), Nalgene Campanas de vidrio de repuesto (serie DS5320) o con campanas de vidrio de hasta 12,5 in 31,75 cm de diámetro. La placa está moldeada de policarbonato blanco, con juntas de neopreno.
  • Para uso en sistemas de vacío con cámaras D1415-2 y D1415-4 o con campanas de vidrio de hasta 12.5 in (31,75 cm) de diámetro
  • Se suministra con junta de neopreno de 20,3 cm de diámetro externo ×Junta de neopreno de 2,4 mm de espesor con orificio central
  • Policarbonato blanco
  • Con adaptador para tubos de HDPE situado en el borde que encaja con tubos de 0,25 in (0,63 cm) de DI
  • No esterilizables en autoclave
Información de órdenes
Dimensiones: 13,5 in DE x 1,06 in de grosor (34,3 x 2,7cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Campanas Nalgene DS5320
Incluye Juntas de neopreno (20,32; 27,94; 32,71 cm [8; 11; 12,88 pulg])
Material (placa) Polipropileno
Diámetro exterior de la placa (imperial) 13,5 in
Diámetro exterior de la placa (métrico) 34,3 cm
Grosor (imperial) 0,06 in
Grosor (métrico) 27 mm
Color Blanco
Diámetro (imperial) 13,5 in
Diámetro (métrico) 343 mm
Tipo Placas de vacío de recambio