Learn More
Thermo Scientific™ Cámara de vacío Nalgene™
Description
Elimine el riesgo de implosión o rotura en vacío total con las cámaras de vacío Thermo Scientific™ Nalgene™. Útiles como entorno controlado para operaciones de desgasificación y liofilización, las cámaras de vacío están disponibles con un una campaña de PC transparente o de PEI ámbar.
Características:
- Útil como cámara de entorno controlado para operaciones de desgasificación y liofilización.
- Disponible en forma de tarro de policarbonato o polieterimida con placa de policarbonato o polipropileno blanco.
- Transparente
Incluye:
- Campana de PEI ámbar o PC transparente
- Placa de vacío de policarbonato blanca con junta de estanqueidad
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (equipo) | Campanas de vacío Nalgene™ |
| Incluye | Campana ámbar de PEI; placa de vacío de policarbonato blanco con junta |
| Material (placa) | Policarbonato |
| N.º por caja | 1 |
| N.° por paquete | 1 |
| Diámetro exterior de la junta (métrico) | 321 mm |
| Diámetro exterior de la placa (métrico) | 330 mm |
| Capacidad (imperial) | 2,625 gal |
| Capacidad (métrico) | 8,3 L |
| Color | Ámbar transparente |
| Show More |