Learn More
Thermo Scientific™ Viales de suero de PETG ámbar translúcidos Nalgene™ con tapón de rosca continua: Módulos estériles envueltos al vacío
BIOPHARMA
Código de producto. 10039492
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Ámbar translúcido
Tamaño de la unidad:
paquete de 1260
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10039492 Ámbar translúcido paquete de 1260
1 options
Código de producto. 10039492 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3420330010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    858.00€
    780.00€ / paquete de 1260
    Ahorro 78.00€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Obtenga protección contra fugas, roturas y contaminación con los viales de suero estériles de PETG Nalgene. Para su uso con tapones de rosca continua con revestimiento.
Obtenga protección contra fugas, roturas y contaminación con los viales de suero estériles de PETG Thermo Scientific™ Nalgene. Fabricados para su uso con tapones de rosca continua con revestimiento.
  • PETG
  • No citotóxicos
  • Apirógenos
  • Ámbar translúcido
  • Envasados en módulos envueltos al vacío sin bandeja
  • Compatibilidad con la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
  • Estéril a 10-6 SAL
  • A prueba de fugas† con tapones de rosca continua revestidos Nalgene (n.º cat. 342158)
Información para pedidos:
Los viales de suero se envasan en módulos envueltos al vacío sin bandeja. Pida los tapones por separado (n.º de de cat. 342158)
† El término «a prueba de fugas» se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.“”
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Viales de suero
Diámetro interior (métrico) 11 mm
Color Ámbar translúcido
Diámetro exterior (imperial) 24 mm
Material PETG
Esterilidad Estéril
Volumen (métrico) 10 ml
N.º por caja 1260
N.° por paquete 252
Volumen (imperial) 1/3 oz
Línea de productos Nalgene
Volumen total (métrico) 10 mL
Tipo de tapón Tapones de rosca continua revestidos (se venden por separado)
Cantidad 1260 cajas, 252 paq.
Tamaño del tapón 20-415
Para utilizar con (equipo) Tapón de rosca continua revestido
Certificaciones/conformidad ISO 13485:2016
Altura (métrico) 54 mm
Tipo de producto Vial de suero