Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de HDPE de boca ancha con tapón Nalgene™: Envasados a granel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10019112
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
175 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 125
paquete de 250
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10019112 60 ml 28 mm paquete de 1000
15568329 175 ml 38 mm paquete de 250
10324723 250 ml 43 mm paquete de 250
10503385 500 ml 53 mm paquete de 125
10661864 1 l 63 mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10019112 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3121140002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1160.00€
    1134.00€ / paquete de 1000
    Ahorro 26.00€
    2% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Llene y vierta con facilidad con los frascos cuadrados de boca ancha, con graduaciones moldeadas y paredes uniformes resistentes a fisuras y punciones.
Llene y vierta fácilmente con los frascos cuadrados de HDPE de boca ancha con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™. Con graduaciones moldeadas para una medición sencilla y paredes duraderas y uniformes que son resistentes a fisuras o perforaciones, estos frascos translúcidos proporcionan niveles de líquido visibles y se suministran en un diseño cuadrado que ahorra espacio.
Características:
  • Boca ancha para facilitar el llenado y el vertido
  • Resistentes a roturas y productos químicos
  • Tapones de polipropileno sin revestimiento a prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 2 oz, 60 ml
Capacidad (métrico) 60 ml
Capacidad (imperial) 2 oz
Color Natural
Descripción Frascos cuadrados de boca ancha
Diámetro interior del cuello (imperial) 0,8 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 21 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 1000
N.° por paquete 1000
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural, translúcido
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca Ancha
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 83 mm
Tipo de producto Frasco cuadrado de boca ancha
Anchura (imperial) 1,45 in
Altura (imperial) 3,2 in
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28 mm
Diámetro (métrico) Forma cuadrada de 36 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.