Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de PETG para medios de cultivo con tapón Nalgene™: Bandejas no estériles envueltas al vacío de 125 ml
Descripción
Package and ship liquid media, buffers and sera using Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Square Media Bottles with Closures. Heavy-walled, durable bottles offer excellent gas barrier properties and are specifically designed for storing media and sera.
- De paredes resistentes y duraderos
- Infragmentables
- Ofrecen excelentes propiedades de barrera a gases
- En bandejas retractiladas
- Graduaciones moldeadas
- Frascos transparentes para facilitar la identificación del contenido
- No estériles
- A prueba de fugas†
Nota:
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Capacidad (imperial) | 8,5 oz |
| Color | Transparente |
| Descripción | 250ml, tapón 38-430, envasado en bandejas |
| Diámetro (imperial) | 2,4 in |
| Diámetro interior del cuello (imperial) | 1,1 in |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 28 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de medios y sueros |
| Material | PETG |
| N.º por caja | 60 |
| Mostrar más |