Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de HDPE graduados Nalgene™ con tapón: embalaje a granel
Descripción
Save space with chemical- and break-resistant Thermo Scientific™ Nalgene™ Square HDPE Graduated Bottles with Closure. These translucent bottles provide visible liquid levels and molded-in graduations for easy measuring. Square bottles with polypropylene closures feature space-saving designs and drip-proof necks for convenient dispensing.
- Polietileno de alta densidad natural
- Tapón de rosca de polipropileno natural
- No esterilizables en autoclave
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan a granel en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 16 oz, 500 ml |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Natural translúcido |
| Descripción | Frasco cuadrado graduado |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 28 mm |
| Incluye | Graduaciones moldeadas |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.º por caja | 125 |
| N.° por paquete | 125 |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |