Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de septo Nalgene™ Estériles, embalaje a granel, de 38 a 430 ml
Descripción
Los tapones septum Thermo Scientific Nalgene tienen un septum compuesto por dos materiales que ofrece mayor capacidad de barrera a gases; la versión de PVDC multiplica por 40 el valor del coeficiente de transmisión de CO2.
Para utilizar con frascos de PET/PETG para medios de cultivo. Tapón de polietileno de alta densidad (PEAD) con septum de silicona/PVDC o silicona/TFE.
- Esterilidad SAL 10-6
- No se utilizan adhesivos para fijar el septo al cierre de polietileno de alta densidad
- No citotóxicos y apirógenos
- Material de septo doble para mejorar la barrera a gases
Información para pedidos:
- los tapones se embalan a granel para facilitar su manejo.
- Solicite por separado los frascos de PET o PETG Nalgene sin tapones.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Descripción | Tapón para medios de cultivo Nalgene |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.º por caja | 240 |
| N.° por paquete | 240 |
| Envase | A granel |
| Esterilidad | Estéril |
| Material de revestimiento | PTFE, silicona |
| Acabado del cuello | 38-430 |
| Fit for Purpose | Estéril |
| Mostrar más |