Learn More
Thermo Scientific™ Embudos de separación Nalgene™de FEP Teflon™ con tapón
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10120551
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Incluye:
Cierre de 28 mm
Cierre de 33 mm
Cierre de 43 mm
Cierre de 53 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye unitSize
10120551 2000 ml Cierre de 53 mm paquete de 2
10425431 125 ml Cierre de 28 mm paquete de 4
10558311 250 ml Cierre de 33 mm paquete de 4
10684291 500 ml Cierre de 43 mm paquete de 4
10180401 1000 ml Cierre de 53 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10120551 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 43012000
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos embudos químicamente inertes, translúcidos y esterilizables en autoclave que incorporan un conjunto de llave de paso de TFE. Resistentes a productos químicos, a prueba de fugas y sin lubricación.
Utilice estos embudos de separación Thermo Scientific™ Nalgene™ de FEP Teflon® químicamente inertes, translúcidos y esterilizables en autoclave que incorporan un conjunto de llave de paso de TFE. El conjunto de llave de paso de TFE ofrece una excelente resistencia química, es a prueba de fugas† y no requiere lubricación ya que se puede desinfectar químicamente. Más transparentes que nuestros embudos de separación de polipropileno. Compatibles con todos los disolventes y reactivos de laboratorio habituales. No se astillan, rompen ni fragmentan como los embudos de separación de vidrio.
Características:
  • Resistentes a roturas e impermeables a cualquier producto químico utilizado en el embudo de separación.
  • Sin ftalatos que contaminen los análisis.
  • Útiles en las separaciones radiológicas y peligrosas.
  • Esterilizables en autoclave/a prueba de fugas
  • Longitud del tubo: 65mm
Incluye:
Embudo de FEP Teflon™, llave de paso de TFE y tapón de rosca de ETFE Tefzel™
Información para pedidos:
Para el conjunto de llave de paso de repuesto con capacidades para 125 ml y 1 L, solicite el n.º de cat. 714301-1025. Para el conjunto de llave de paso de repuesto con capacidad para 2 l, solicite el n.º de cat. 714301-1050.
Nota:
El embudo se puede esterilizar en autoclave; la llave de paso se puede esterilizar químicamente. No es necesario lubricar la llave de paso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material FEP de teflón
Altura (métrico) 401 mm
Incluye Cierre de 53 mm
Cantidad 1/pack; 2/caja
Tipo de producto Separatory Funnel
Teflon™ y Tefzel™ son marcas comerciales registradas de DuPont utilizadas bajo licencia por Nalgene Nunc International Corporation.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.