Learn More
Thermo Scientific™ Frascos lavadores de seguridad e identificación sencilla FEP Nalgene™ con Sistema Globalmente Armonizado (GHS) Etiquetado para productos químicos agresivos
Descripción
Evite accidentes con productos químicos en el laboratorio con los frascos de lavado de identificación sencilla de FEP Nalgene™.Los frascos se graban de manera permanente con identificación de productos químicos e información para una manipulación segura conforme a las especificaciones del Sistema Globalmente Armonizado (GHS) aplicable a recipientes de laboratorio secundarios.Los frascos de lavado se suministran listos para su uso para transferir productos químicos agresivos de laboratorio desde los recipientes de los fabricantes.Seis frascos disponibles.Para su uso con metiletilcetona; n-hexano; tolueno; xileno; cloruro de metileno; acetona.
- Los frascos se han grabado de manera permanente con información de seguridad compatible al 100 % con el Sistema globalmente armonizado para facilitar la identificación de productosquímicos de un vistazo
- No se utiliza ninguna otra marca de sistema en los frascos para evitar posibles confusiones
- Los frascos están hechos de materiales de gran calidad Nalgene con un bajo volumen de sustancias extraíbles y una larga vida útil en el laboratorio
- Las boquillas se han moldeado con suma atención para ofrecer un flujo recto que contribuye a la seguridad y administración precisa
- Los frascos no están ventilados
- Se han diseñado para realizar las dispensaciones a través de la parte superior, con un tubo y un tapón moldeados en una sola pieza a prueba de fugas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Natural |
| Material | FEP |
| N.º por caja | 1 |
| Envase | Paquete de 1 |
| Color del tapón | Natural |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Boca | Estrecha |
| Chemical Label | Xileno |
| Mostrar más |
† Sujeto a la garantía limitada estándar de Thermo Fisher Scientific.Consulte los detalles con su representante comercial o en thermoscientific.com.