Learn More
Thermo Scientific™ Frascos lavadores de seguridad e identificación sencilla FEP Nalgene™ con Sistema Globalmente Armonizado (GHS) Etiquetado para productos químicos agresivos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15591363
Change view
Click to view available options
Chemical Label:
Acetona
Cloruro de metileno
Metiletilcetona
Tolueno
Xileno
n-hexano
N.º por caja:
1
4
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Código de producto. Chemical Label N.º por caja unitSize
15591363 Tolueno 4 cada uno
15971491 Cloruro de metileno 4 paquete de 4
15581363 Acetona 4 cada uno
15501373 n-hexano 4 cada uno
15531373 Metiletilcetona 4 cada uno
15981491 Xileno 1 paquete de 4
6 options
Lave los frascos de lavado de FEP con un detergente no abrasivo.A continuación, enjuague con agua del grifo y realice un enjuague final con agua destilada o desionizada.Para evitar rayar el plástico, no use limpiadores abrasivos ni estropajos.Compatible con esterilización en autoclave.
Código de producto. 15591363
Marca: Thermo Scientific™ 24290502
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lave los frascos de lavado de FEP con un detergente no abrasivo.A continuación, enjuague con agua del grifo y realice un enjuague final con agua destilada o desionizada.Para evitar rayar el plástico, no use limpiadores abrasivos ni estropajos.Compatible con esterilización en autoclave.
Evite accidentes químicos en el laboratorio con estos frascos de lavado de FEP. Frascos etiquetados de conformidad con el Sistema Globalmente Armonizado (GHS).
Evite accidentes con productos químicos en el laboratorio con los frascos de lavado de identificación sencilla de FEP Nalgene™.Los frascos se graban de manera permanente con identificación de productos químicos e información para una manipulación segura conforme a las especificaciones del Sistema Globalmente Armonizado (GHS) aplicable a recipientes de laboratorio secundarios.Los frascos de lavado se suministran listos para su uso para transferir productos químicos agresivos de laboratorio desde los recipientes de los fabricantes.Seis frascos disponibles.Para su uso con metiletilcetona; n-hexano; tolueno; xileno; cloruro de metileno; acetona.
  • Los frascos se han grabado de manera permanente con información de seguridad compatible al 100 % con el Sistema globalmente armonizado para facilitar la identificación de productosquímicos de un vistazo
  • No se utiliza ninguna otra marca de sistema en los frascos para evitar posibles confusiones.
  • Los frascos están hechos de materiales de gran calidad Nalgene con un bajo volumen de sustancias extraíbles y una larga vida útil en el laboratorio.
  • Las boquillas se han moldeado con suma atención para ofrecer un flujo recto que contribuye a la seguridad y administración precisa.
  • Los frascos no están ventilados
  • Se han diseñado para realizar las dispensaciones a través de la parte superior, con un tubo y un tapón moldeados en una sola pieza a prueba de fugas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 500 ml
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Natural
Descripción Con tubo y tubo de aspiración
Material FEP
N.º por caja 4
N.° por paquete 1
Color del tapón Natural
Graduaciones No
Certificaciones/conformidad Cumple con las directrices de etiquetado GHS
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Cilíndrico
Tipo de producto Frasco lavado de seguridad
Chemical Label Tolueno
Material del cierre ETFE
Tamaño del tapón 28 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Mostrar más Mostrar menos
† Sujeto a la garantía limitada estándar de Thermo Fisher Scientific.Consulte los detalles con su representante comercial o en thermoscientific.com.