Learn More
Thermo Scientific™ Frascos rectangulares de HDPE de color ámbar opaco Nalgene™ con tapón: embalaje a granel
BIOPHARMA
Código de producto. 10364143
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
28 mm
38 mm
48 mm
53 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 125
paquete de 250
paquete de 50
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
10364143 125 ml 28 mm paquete de 500
10593755 250 ml 38 mm paquete de 250
10690134 500 ml 48 mm paquete de 125
10415703 1 l 53 mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10364143 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3120090004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1315.00€
    1202.00€ / paquete de 500
    Ahorro 113.00€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Proteja líquidos sensibles a la luz o materiales secos de la exposición con los frascos de HDPE ámbar opaco rectangulares.
Protect light-sensitive liquids or dry materials from exposure with Thermo Scientific™ Nalgene™ Rectangular Opaque Amber HDPE Bottles with Closure. These bottles feature a space-saving shape and uniform, high-density, polyethylene walls that are resistant to splitting or puncturing. They also offer protection from UV light, as well as excellent chemical resistance to most acids, bases and alcohols.
  • Las paredes uniformes y duraderas son resistentes a fisuras y punciones
  • Elevada resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes
  • A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón.
Incluye:
Frascos rectangulares en HDPE ámbar opaco con tapón de PP ámbar opaco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 oz, 125 ml
Capacidad (métrico) 125 ml
Color Ámbar opaco
Descripción Frasco rectangular
Diámetro interior del cuello (imperial) 0,8 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 21 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 500
N.° por paquete 500
Esterilidad No estéril
Color del tapón Ámbar opaco
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Altura (métrico) 102 mm
Altura (imperial) 4 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28 mm
Diámetro (métrico) 61 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Capacidad (imperial) 4 oz
Forma Rectángulo
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). El producto cumple los requisitos para recipientes resistentes a la luz de la última edición de las normas USP.
Tipo de producto Bottle
Mostrar más Mostrar menos
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.