Learn More
Thermo Scientific™ Frascos rectangulares de HDPE Nalgene™ con tapón: embalaje a granel
Descripción
Ahorre espacio con el diseño rectangular de los frascos de HDPE rectangulares con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™, una buena elección cuando el espacio es fundamental.
- Resistentes a fisuras o punciones
- Construidos con polietileno de alta densidad con tapón de polipropileno
- A prueba de fugas†
- Embalaje a granel para aplicaciones de embalaje
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 32 oz, 1000 ml |
| Capacidad (métrico) | 1 l |
| Color | Natural |
| Descripción | Frasco rectangular |
| Diámetro (imperial) | 1,7 in |
| Diámetro interior del cuello (imperial) | 1,7 in |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 44 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.º por caja | 50 |
| N.° por paquete | 50 |
| Mostrar más |
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.