Learn More
Thermo Scientific™ Viales de microenvasado de PPCO con radiación con haces electrónicos Nalgene™, estériles, embalaje a granel, capacidad de 0.5 ml, natural, estéril
BIOPHARMA
Código de producto. 10089202
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 ml
2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10089202 0,5 ml paquete de 1000
10110323 2 ml paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10089202 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3428100005
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Recupere todo el contenido de estos microviales de envasado de PPCO con radiación mediante haces de electrones. Moldeados con resina de copolímero de polipropileno de alta pureza, no citotóxica, no pirogénica y de bajo contenido en metal, estos viales cuentan con un fondo cónico.
Recupere todo el contenido de viales de microenvasado de PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™ con radiación con haces electrónicos. Estos viales se han moldeado con una resina de copolímero de polipropileno de gran pureza, no citotóxica, apirógena y con bajo contenido en metales e incluyen un fondo cónico. Los viales con faldón se pueden centrifugar a 13,000 x g.
Características:
  • Los viales y los tapones (enumerados por separado) se prueban juntos bajo presión a 7,5 PSIG para el transporte aéreo
  • Conformes a la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP); libres de ARNasa/ADNasa
  • Los componentes se suministran esterilizados (por radiación con haces de electrones) y listos para el llenado
  • Esterilidad SAL 10-6 
  • Los tapones de colores se envasan por separado
  • A prueba de fugas† si se utilizan con tapones Nalgene
Información para pedidos:
Los viales se envasan a granel sin tapones, 500 por bolsa interior, 1000 por caja. Pida los tapones con radiación con haces electrónicos por separado (n.º cat. 342830).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Viales para microenvasado
Diámetro interior (métrico) 8 mm
Color Natural
Diámetro exterior (imperial) 13 mm
Material PPCO
Esterilidad Estéril
Volumen (métrico) 0,5 ml
N.º por caja 1000
N.° por paquete 500
Modelo Con faldón e interior cónico
Volumen total (métrico) 0,5 mL
Material del cierre Copolímero de polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca (no incluido)
Cantidad 500 bolsas,1000 cajas
Tamaño del tapón 11 mm
Certificaciones/conformidad ISO 13485:2016
Altura (métrico) 49 mm
Tipo de producto Vial
Mostrar más Mostrar menos
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.