Learn More
Thermo Scientific™ Tapones para viales de microenvasado de PPCO Nalgene™ para viales de 4.5 ml: estériles, embalaje a granel, natural
BIOPHARMA
Código de producto. 10767443
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Natural
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10767443 Blanco paquete de 1000
10706753 Natural paquete de 1000
10089152 Verde paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10767443 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3428260111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.00€
    205.00€ / paquete de 1000
    Ahorro 22.00€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-04-2027
Identifique rápidamente las muestras mediante los tapones de colores disponibles en verde, blanco o natural, específicamente diseñados para viales de 4.5 ml.
Identify samples quickly with Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Micro Packaging Vial Closures for 4.5mL Vials, offered in green, white or natural. Polypropylene polymer closures are ready to use and have no O-ring to fall out or contaminate contents.
Características:
  • Los viales (enumerados por separado) y los tapones se prueban juntos bajo presión a 7,5 PSIG para el transporte aéreo
  • Los tapones son estériles, sin ARNasa/ADNasa, no citotóxicos y apirógenos.
  • Los tapones son a prueba de fugas† si se utilizan con los viales de microenvasado Nalgene
Información para pedidos:
Los tapones de los viales de microenvasado Nalgene se envasan a granel sin viales, 500 por bolsa interior, 1000 por caja. Pida los viales estériles por separado (núm. cat. 342800-0045).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Cierres de viales para microenvasado
Color Blanco
Diámetro exterior (imperial) 13 mm
Material PPCO
Esterilidad Estéril
N.º por caja 1000
N.° por paquete 500
Línea de productos Nalgene
Material del cierre Copolímero de polipropileno
Cantidad 500 bolsas,1000 cajas
Tamaño del tapón 13 mm
Para utilizar con (equipo) Viales de 4,5 ml
Certificaciones/conformidad ISO 13485:2016
Tipo de producto Vial
Mostrar más Mostrar menos
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.