Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de perfil bajo de PPCO Nalgene™ para viales de microenvasado: estériles, envasados a granel
BIOPHARMA
Código de producto. 10542615
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Morado
Natural
Rojo
Rosa
Verde
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10542615 Rojo paquete de 1000
10512425 Natural paquete de 1000
11314475 Rosa paquete de 1000
10600914 Blanco paquete de 1000
10747283 Amarillo paquete de 1000
10671674 Verde paquete de 1000
10384003 Azul paquete de 1000
10120323 Morado paquete de 1000
10344053 Ámbar paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10542615 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3428210115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.00€
    119.00€ / paquete de 1000
    Ahorro 37.00€
    23% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Identifique las muestras rápidamente con tapones estériles de perfil bajo moldeados con resina de PPCO de bajo contenido metálico y alta pureza, disponibles en varios colores.
Identify samples quickly using Thermo ScientificTM NalgeneTM PPCO Low-Profile Closures for Micro Packaging Vials, offered in a variety of colors. Closures are molded of high-purity, low metal-content polypropylene copolymer (PPCO) resin—excellent for PCR reagents. Closures are sterile and ready to use.
Características:
Tapones de PPCO:
  • Esterilidad SAL 10-6 
  • Sin ARNasa/ADNasa
  • No citotóxicos ni apirógenos 
  • A prueba de fugas† si se utilizan con los viales de microenvasado Nalgene
Información para pedidos:
Los tapones de los viales de microenvasado Nalgene se envasan a granel sin viales, 500 por bolsa interior, 1000 por caja. Pida los tapones estériles por separado (n.º cat. 342800 y 342805).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tapones de perfil bajo para viales de microenvasado
Color Rojo
Diámetro exterior (imperial) 11 mm
Material PPCO
Esterilidad Estéril
N.º por caja 1000
N.° por paquete 500
Línea de productos Nalgene
Material del cierre Copolímero de polipropileno
Cantidad 500 bolsas,1000 cajas
Tamaño del tapón 11 mm
Certificaciones/conformidad ISO 13485:2016
Tipo de producto Tapón
Mostrar más Mostrar menos
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.