Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de perfil bajo de PPCO Nalgene™ para viales de microenvasado: no estériles, embalaje a granel, natural
BIOPHARMA
Código de producto. 10272953
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Morado
Natural
Rojo
Rosa
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10272953 Azul paquete de 1000
10314053 Natural paquete de 1000
10786923 Blanco paquete de 1000
10039302 Amarillo paquete de 1000
10354193 Rojo paquete de 1000
10199742 Morado paquete de 1000
10632444 Ámbar paquete de 1000
10099392 Rosa paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10272953 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3628210116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    120.00€ / paquete de 1000
    Ahorro 5.00€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Identifique las muestras rápidamente con tapones de perfil bajo, codificados por colores moldeados con resina de PPCO de bajo contenido en metal y alta pureza.
Quickly identify samples using Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Low-Profile Micro Packaging Vial Closures, offered in a variety of colors. Closures are molded of high-purity, low metal-content polypropylene copolymer resin—excellent for PCR reagents.
Características:
  • Los viales (enumerados por separado) y los tapones se prueban juntos bajo presión a 7,5 PSIG para el transporte aéreo
  • No estériles
  • No citotóxicos y apirógenos
  • A prueba de fugas† si se utilizan con los viales de microenvasado Nalgene
Información para pedidos:
Los tapones de los viales de microenvasado se envasan a granel sin viales, 500 por bolsa interior, 1.000 por caja. Pida los viales no estériles por separado (n.º cat. 362800 y 362805).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tapones de perfil bajo para viales de microenvasado
Color Azul
Diámetro exterior (imperial) 11 mm
Material PPCO
Esterilidad No estéril
N.º por caja 1000
N.° por paquete 500
Línea de productos Nalgene
Material del cierre Copolímero de polipropileno
Cantidad 500 bolsas,1000 cajas
Tamaño del tapón 11 mm
Certificaciones/conformidad ISO 13485:2016
Tipo de producto Tapón
Mostrar más Mostrar menos
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.