Learn More
Thermo Scientific™ Viales de microenvasado de PPCO de color ámbar Nalgene™: estériles, embalaje a granel
Código de producto. 10602254
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 ml
2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10602254 2 ml paquete de 1000
10797273 0,5 ml paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10602254 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3428050020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.00€
    145.00€ / paquete de 1000
    Ahorro 68.00€
    31% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Proteja los reactivos sensibles a la luz con estos viales de microenvasado de PPCO de color ámbar, moldeados con resina de copolímero de polipropileno (PPCO) de alta pureza y bajo contenido en metal, no citotóxica, no pirogénica.
Protect light sensitive reagents with Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Amber Micro Packaging Vials. These noncytotoxic and nonpyrogenic vials are molded from sterile high purity, low-metal content polypropylene copolymer resin and are ready to use. Vials are skirted and feature a conical bottom, allowing recovery of entire contents.
Características:
  • Los viales y los tapones (enumerados por separado) se prueban juntos bajo presión a 7,5 PSIG para el transporte aéreo
  • Cumplen los requisitos de la clase VI de la de la Farmacopea Estadounidense (USP); apirógenos
  • Pueden centrifugarse a 13 000 x g
  • Los componentes se suministran esterilizados y listos para el llenado
  • Los tapones de colores se envasan por separado
  • Esterilidad SAL 10-6 
  • Sin ADNasa ni ARNasa
  • A prueba de fugas† si se utilizan con tapones Nalgene
Información para pedidos:
Los viales de microenvasado Nalgene se envasan a granel sin tapones, 500 por bolsa interior, 1.000 por caja. Pida los tapones estériles por separado (n.º de cat. 342821 y 342825).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Viales para microenvasado
Diámetro interior (métrico) 8 mm
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 13 mm
Material PPCO
Esterilidad Estéril
Volumen (métrico) 2 ml
N.º por caja 1000
N.° por paquete 500
Modelo Vial con faldón y fondo cónico
Volumen total (métrico) 2 mL
Material del cierre Copolímero de polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca (no incluido)
Cantidad 500 bolsas,1000 cajas
Tamaño del tapón 11 mm
Certificaciones/conformidad ISO 13485:2016
Altura (métrico) 49 mm
Tipo de producto Vial
Mostrar más Mostrar menos
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.