Learn More
Thermo Scientific™ Probetas graduadas de polipropileno Nalgene™
Descripción
Lleve a cabo aplicaciones de forma precisa con las probetas graduadas de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™, que cuentan con boquillas para vertido de dimensiones generosas, graduaciones moldeadas y una gran base azul. No hay ningún menisco que confunda las lecturas, lo que elimina las conjeturas; las probetas se pueden esterilizar químicamente y son aptas para uso en alimentación y bebidas.
- Excelente resistencia química para una gran variedad de soluciones
- Resiste temperaturas de hasta 135 °C (275 °F) para permitir una gran variedad de usos
- Esterilizable en autoclave (la esterilización en autoclave afectará a la precisión).
- Graduaciones moldeadas serigrafiadas para una lectura sencilla (solo en los tamaños de 10 ml a 1 litro).
Información para pedidos:
Envasado individual
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 4000 ml |
| Material | Polipropileno |
| Tolerancia | ±29 ml |
| Certificaciones/conformidad | ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, Parte 177.1520 |
| Calibración | Para contener y verter |
| Diámetro (imperial) | 5,18 in |
| Báscula | De 500 a 4000 ml en incrementos de 50 ml |
| Diámetro (métrico) | 131,6 mm |
| Cantidad | 1/Pk., 2/Cs. |
| Graduaciones | 50 ml |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.