Learn More
Thermo Scientific™ Etiquetas de poliolefina Nalgene
BIOPHARMA
Código de producto. 11394555
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
13 mm
20 mm
22 mm
25 mm
51 mm
Anchura (métrico):
22 mm
38 mm
44 mm
67 mm
102 mm
Cantidad:
1500 Cs.
3250 Cs.
4000 Cs.
500 Cs.
Tamaño de la unidad:
paquete de 300
paquete de 3250
paquete de 4000
paquete de 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
11394555 13 mm 44 mm 4000 Cs. paquete de 4000
11333482 22 mm 22 mm 4000 Cs. paquete de 4000
10713052 20 mm 38 mm 3250 Cs. paquete de 3250
11319821 25 mm 67 mm 1500 Cs. paquete de 300
11353482 51 mm 102 mm 500 Cs. paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11394555 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 63190030
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Combine estas etiquetas resistentes al agua y a los productos químicos con fotocopiadoras, impresoras láser o impresoras de inyección de tinta. No se arrugan, no se enroscan ni se deshacen.
Las etiquetas de poliolefina Thermo Scientific Nalgene son inmunes a los efectos del agua, la luz UV o los productos químicos.
Etiquetas troqueladas con reverso adhesivo sensible a la presión y esquinas redondeadas que facilitan su separación del papel de soporte.
Características:
  • Etiquetas de poliolefina duraderas
  • Clasificadas a −29 °C
  • Resistentes a la luz ultravioleta, el moho, los productos químicos y la suciedad, no se decoloran, agrietan ni rasgan.
  • Excelentes para el etiquetado de portaobjetos microscópicos: el soporte adhesivo se pega bien a cualquier superficie de plástico, vidrio o metal.
  • Químicamente compatibles con la mayoría de los reactivos de laboratorio, aunque los disolventes pueden disolver el adhesivo.
  • Esterilizable en autoclave
  • Formateadas para facilitar la configuración en programas de procesamiento de textos; instrucciones incluidas en cada paquete.
Nota: Aptas para cualquier útil de escritura, salvo el lápiz. Pruebe la idoneidad de las tintas específicas antes de su uso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Etiqueta de poliolefina, 0,5 x 1,75
Material Poliolefina
Tipo de producto Label
Etiquetas por hoja 80
N.º por caja 4000/caja
N.° por paquete 800/Paq.
Cantidad 4000 Cs.
Anchura (imperial) 1,75 in
Anchura (métrico) 44 mm
Altura (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 13 mm