Learn More
Thermo Scientific™ Campanas de recambio para campana de vacío de polieterimida Nalgene™
Código de producto. 10000591
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
254 mm
305 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10000591 254 mm cada uno
10719041 305 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
No esterilizar las campanas de vacío en autoclave si se utiliza en aplicaciones de vacío. No utilizar con hidrocarburos halogenados insaturados.
Código de producto. 10000591 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor DS53200910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    315.00€
    287.00€ / paquete de 1
    Ahorro 28.00€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
No esterilizar las campanas de vacío en autoclave si se utiliza en aplicaciones de vacío. No utilizar con hidrocarburos halogenados insaturados.
Realice aplicaciones exigentes con estos tarros de vacío de repuesto resistentes a productos químicos, que pesan menos que el vidrio y tienen un molde ámbar caliente.
Realice aplicaciones exigentes con las campanas de vacío de repuesto Thermo Scientific™ Nalgene™ resistentes a productos químicos. Estas campanas pesan menos que el vidrio y tienen un cálido acabado ámbar.
Características:
  • Idéntico a los tarros incluidos con los números de pieza 5305-0910 y 5305-1212
  • Más fácil de manejar que el vidrio y no se rompe.
  • Transparente
Información para pedidos:
Solo la campana; la placa y las juntas deben pedirse por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de tapón Tapa de ala
Para utilizar con (equipo) Campanas de vacío Nalgene™
Capacidad (imperial) 2,625 gal
Capacidad (métrico) 8,3 L
Color Ámbar transparente
Diámetro (imperial) 8,75 in
Diámetro (métrico) 222 mm
Altura (imperial) 10 in
Altura (métrico) 254 mm
Material Polieterimida
Tipo Campanas de vacío de recambio