Learn More
Thermo Scientific™ Frascos para centrífuga de policarbonato Nalgene™
Descripción
Procese grandes volúmenes para recogida de células, sedimentación y purificación de proteínas con los frascos para centrífuga de policarbonato Thermo Scientific™ Nalgene™, la solución perfecta para los rotores de fibra de carbono Thermo Scientific™ Fiberlite™. Moldeados con policarbonato transparente, estos frascos transparentes se pueden esterilizar en autoclave y presentan unas excelentes propiedades de resistencia mecánica.
Moldeados con policarbonato transparente para una fácil visualización de las muestras, estos frascos son ideales para la centrifugación a baja velocidad de muestras de productos químicos y biológicos.
- Para una mayor garantía a prueba de fugas† a velocidades máximas o cuando centrifugue materiales peligrosos, utilícelos con conjuntos de tapones de sellado de polipropileno; disponibles para tamaños de 250 ml (DS3131-0038) y 1000 ml (DS3132-0063).
- Los modelos con n.º de cat. 3122-1010 está diseñado para su uso con rotores IEC.
- Para un rendimiento adecuado, los frascos deben llenarse hasta al menos el 80 % de su capacidad total.
Información para pedidos:
Cuando centrifugue un frasco de 250 ml en un rotor GSA Thermo Scientific Sorvall, es necesario utilizar un adaptador de frascos para centrífuga Nalgene (DS3125-0250). Los modelos con n.º de cat. 3122-1010 debe utilizarse con rotores IEC.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Capacidad (imperial) | 33,81 oz |
| Color | Transparente |
| Descripción | Para rotores de IEC |
| Material | policarbonato |
| N.º por caja | 16 |
| N.° por paquete | 4 |
| Capacidad nominal | 1000 mL |
| Graduated | No |
| Fuerza máx. | 7100 x g |
| Mostrar más |
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.