Learn More
Thermo Scientific™ Probetas de PMP graduadas Nalgene™
Descripción
Cumpla los requisitos de precisión de la norma 21 CFR, parte 177.1520 y ASTM E 1272 clase B con las probetas de polimetilpenteno (PMP) graduadas Thermo Scientific™ Nalgene™. Todos los tamaños tienen una boquilla de vertido de grandes dimensiones, graduaciones moldeadas que no se desprenden y una gran base azul para evitar vuelcos. Estas probetas de polimetilpenteno se pueden esterilizar químicamente y son aptas para uso en alimentación y bebidas.
- Sin menisco que pueda dificultar las lecturas; evita la necesidad de hacer cálculos «a ojo»
- Gran base octogonal azul de polipropileno que evita los giros y caídas.
- Las graduaciones moldeadas están serigrafiadas para facilitar la lectura
- Excelente resistencia química para una gran variedad de soluciones
- Resiste temperaturas de hasta 135 °C (275 °F) para permitir una gran variedad de usos
- Esterilizables en autoclave (afectará a la precisión)
- Transparente
Información para pedidos:
- Envasado individual
- Los tamaños de 10, 25, 50, 100, 250, 500 y 1.000 ml tienen graduación resaltada de delante hacia atrás.
- Los tamaños de 2.000 y 4.000 ml tienen graduación estándar.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Material | Polimetilpenteno |
| Tolerancia | ±0,2 ml |
| Certificaciones/conformidad | ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, Parte 177.1520 |
| Calibración | Para contener y verter |
| Diámetro (imperial) | 1,03 in |
| Báscula | De 0,8 ml a 10 ml en incrementos de 0,2 ml |
| Diámetro (métrico) | 26,2 mm |
| Cantidad | 1/Pk., 24/Cs. |
| Graduaciones | 0.2 ml |
| Mostrar más |