Learn More
Thermo Scientific™ Probetas de PMP graduadas Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4524584
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Graduaciones:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
10598711 10 ml 0.2 ml cada uno
10483901 25 ml 0.5 ml cada uno
10493901 50 ml 1 ml cada uno
10140091 100 ml 1 ml cada uno
10363531 250 ml 2 ml cada uno
10475841 500 ml 5 ml cada uno
10485841 1000 ml 10 ml cada uno
10343581 2000 ml 20 ml cada uno
15971621 4000 ml 50 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10598711 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 36630010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice los requisitos de precisión de la norma ASTM E1272 clase B con estas probetas. Todos los tamaños tienen una boquilla de vertido de grandes dimensiones y graduaciones moldeadas.
Cumpla los requisitos de precisión de la norma 21 CFR, parte 177.1520 y ASTM E 1272 clase B con las probetas de polimetilpenteno (PMP) graduadas Thermo Scientific™ Nalgene™. Todos los tamaños tienen una boquilla de vertido de grandes dimensiones, graduaciones moldeadas que no se desprenden y una gran base azul para evitar vuelcos. Estas probetas de polimetilpenteno se pueden esterilizar químicamente y son aptas para uso en alimentación y bebidas.
Características:
  • Sin menisco que pueda dificultar las lecturas; evita la necesidad de hacer cálculos «a ojo»
  • Gran base octogonal azul de polipropileno que evita los giros y caídas.
  • Las graduaciones moldeadas están serigrafiadas para facilitar la lectura
  • Excelente resistencia química para una gran variedad de soluciones
  • Resiste temperaturas de hasta 135 °C (275 °F) para permitir una gran variedad de usos
  • Esterilizables en autoclave (afectará a la precisión)
  • Transparente
Información para pedidos:
  • Envasado individual
  • Los tamaños de 10, 25, 50, 100, 250, 500 y 1.000 ml tienen graduación resaltada de delante hacia atrás.
  • Los tamaños de 2.000 y 4.000 ml tienen graduación estándar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 ml
Material Polimetilpenteno
Tolerancia ±0,2 ml
Descripción del artículo Cilindro de polimetilpenteno graduado, 10 ml
Certificaciones/conformidad ASTM E1272, CFR 21, ISO 6706, Parte 177.1520
N.° por paquete 1
N.º por caja 24
Calibración Para contener y verter
Diámetro (imperial) 1,03 in
Báscula De 0,8 ml a 10 ml en incrementos de 0,2 ml
Diámetro (métrico) 26,2 mm
Graduaciones 0.2 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Límite de error ± 0.20 ml
Temperatura máxima de 145 °C
Forma Redondo
Diámetro interior (métrico) 13,5 mm
Diámetro (imperial) interior 0,53 in
Temperatura máx. (imperial) 293 °F
Base Type Hexagonal
Altura (imperial) 4,34 in
Altura (métrico) 110,2 mm
Tipo Probeta graduada
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.