Learn More
Thermo Scientific™ Probetas graduadas económicas Nalgene™; PMP
Descripción
Dispense fácilmente líquidos con las generosas boquillas de vertido de las probetas graduadas económicas PMP Thermo Scientific™ Nalgene™ Estas probetas de polimetilpenteno transparente presentan una buena resistencia química y a impactos e incluyen graduaciones moldeadas fáciles de leer que no se desprenden.
Características:
- Transparentes, resistentes a rotura y no humectantes.
- Económicos y reciclables; diseñados para un solo uso.
- Sin articulaciones que confundan lecturas, permiten mediciones precisas.
- Buena resistencia a temperaturas de hasta 135 °C (275 °F)
- La base redonda acanalada de gran tamaño ofrece refuerzo y estabilidad para evitar el giro y la caída
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | PMP (polimetilpenteno) |
| Calibración | Para el almacenamiento |
| Diámetro (imperial) | 0,91 in |
| Diámetro (métrico) | 23,1 mm |
| Cantidad | 1/Pk., 18/Cs. |
| Graduaciones | 1 ml |
| Forma | Redondo |
| Para utilizar con (aplicación) | Laboratorios |
| Base Type | Redondo |
| Mostrar más |