Learn More
Thermo Scientific™ Probetas graduadas económicas Nalgene™; PMP
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10323341
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduaciones:
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
10323341 10 ml 0.2 ml cada uno
10281591 25 ml 0.5 ml cada uno
10706831 50 ml 1 ml cada uno
10241691 100 ml 1 ml cada uno
10008610 250 ml 2 ml cada uno
10413901 500 ml 5 ml cada uno
10747211 1000 ml 10 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10323341 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 36650010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.20€
    4.96€ / paquete de 1
    Ahorro 0.24€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dispense fácilmente líquidos con las generosas boquillas de vertido de estas probetas graduadas económicas PMP. Estas probetas transparentes ofrecen una buena resistencia química y a los impactos.
Dispense fácilmente líquidos con las generosas boquillas de vertido de las probetas graduadas económicas PMP Thermo Scientific™ Nalgene™ Estas probetas de polimetilpenteno transparente presentan una buena resistencia química y a impactos e incluyen graduaciones moldeadas fáciles de leer que no se desprenden.
Características:
  • Transparentes, resistentes a rotura y no humectantes.
  • Económicos y reciclables; diseñados para un solo uso.
  • Sin articulaciones que confundan lecturas, permiten mediciones precisas.
  • Buena resistencia a temperaturas de hasta 135 °C (275 °F)
  • La base redonda acanalada de gran tamaño ofrece refuerzo y estabilidad para evitar el giro y la caída
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 ml
Material Polimetilpenteno
Calibración Para el almacenamiento
Diámetro (imperial) 0,53 in
Diámetro (métrico) 13,5 mm
Cantidad 1/Pk., 24/Cs.
Graduaciones 0.2 ml
Forma Redondo
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios
Color de escala Transparente
Base Type Redondo
Altura (imperial) 3,85 in
Altura (métrico) 97,8 mm
Tipo de producto Probeta graduada
Diámetro interior (imperial) 0,87 pulg
Diámetro interior (métrico) 22,1 mm