Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de PETG para medios de cultivo Nalgene™ sin tapón: bandejas estériles envueltas al vacío
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10707273
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
20-415 mm
24-415 mm
38-430 mm
Tamaño de la unidad:
280 PCS
40 PCS
60 PCS
paquete de 200
paquete de 24
paquete de 96
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10707273 1 l 38-430 mm paquete de 24
10212673 30 ml 20-415 mm 280 PCS
10447043 60 ml 24-415 mm paquete de 200
10394093 125 ml 38-430 mm paquete de 96
10029112 250 ml 38-430 mm 60 PCS
10562225 500 ml 38-430 mm 40 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10707273 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3420241000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Envase y envíe medios líquidos, tampones y sueros con estos frascos para medios de cultivo cuadrados de PETG de paredes resistentes y duraderos, diseñados para su uso en líneas de llenado.
Envase y envíe medios de cultivo líquidos, tampones y sueros con los frascos para medios de cultivo cuadrados de PETG Thermo Scientific™ Nalgene. Frascos de paredes resistentes y duraderos diseñados para utilizarse en líneas de llenado; los tapones se venden por separado.
Características:
  • De paredes resistentes y duraderos
  • Infragmentables
  • Excelentes propiedades de barrera a gases
  • Estéril
    10-6
    SAL
  • Graduaciones moldeadas
  • El tapón se suministra por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 32 oz, 1000 ml
Capacidad (métrico) 1 l
Capacidad (imperial) 32 oz
Color Transparente
Descripción Frascos para medios de cultivo sin tapón
Diámetro (imperial) 3,6 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,1 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 28 mm
Para utilizar con (aplicación) Líneas de llenado
Material PETG
N.º por caja 24
N.° por paquete 12
Esterilidad Estéril
Closure Included No
Graduated Sí
Boca Estrecha
Forma Cuadrada
Fit for Purpose Estéril
Altura (métrico) 220 mm
Tipo de producto Frasco cuadrado
Altura (imperial) 8,66 in
Tamaño del tapón 38-430 mm
Diámetro (métrico) 92 mm