Learn More
Thermo Scientific™ Viales de suero de PETG con acabado para capsular Nalgene™: Módulos estériles envueltos al vacío
Descripción
Protección contra fugas, roturas y contaminación. Los viales de suero de PETG con acabado para capsular Thermo Scientific™ Nalgene son más ligeros que los de vidrio y están fabricados para su uso con tapones y tapas.
Características:
- PETG
- No citotóxicas
- Apirógenas
- Envasados en módulos envueltos al vacío sin bandeja
- Compatibilidad con la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- Esterilidad SAL 10-6
Información para pedidos:
Los viales de suero se envasan en módulos envueltos al vacío sin bandeja. No se incluyen tapas ni tapones.
Spezifikation
Spezifikation
| Descripción | Viales de suero |
| Diámetro interior (métrico) | 13 mm |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 30 mm |
| Material | PETG |
| Esterilidad | Estéril |
| Volumen (métrico) | 20 ml |
| N.º por caja | 612 |
| N.° por paquete | 153 |
| Volumen (imperial) | 2/3 oz |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.