Learn More
Thermo Scientific™ Viales de suero de PETG con acabado para capsular Nalgene™: Módulos estériles envueltos al vacío
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10292853
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño del tapón:
13 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
1932 PCS
paquete de 1260
paquete de 3451
paquete de 612
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10292853 5 ml 20 mm 1932 PCS
10282473 3 ml 13 mm paquete de 3451
10202863 10 ml 20 mm paquete de 1260
10632824 20 ml 20 mm paquete de 612
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10292853 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3420300005
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proteja contra fugas, roturas y contaminación con los viales de suero de PETG con acabado para capsular. Más ligeros que el vidrio, estos viales se fabrican para su uso con tapas y tapones.
Protección contra fugas, roturas y contaminación. Los viales de suero de PETG con acabado para capsular Thermo Scientific™ Nalgene son más ligeros que los de vidrio y están fabricados para su uso con tapones y tapas.
Características:
  • PETG
  • No citotóxicas
  • Apirógenas
  • Envasados en módulos envueltos al vacío sin bandeja
  • Compatibilidad con la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
  • Esterilidad SAL 10-6 
Información para pedidos:
Los viales de suero se envasan en módulos envueltos al vacío sin bandeja. No se incluyen tapas ni tapones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Viales de suero
Diámetro interior (métrico) 13 mm
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 22 mm
Material PETG
Esterilidad Estéril
Volumen (métrico) 5 ml
N.º por caja 1932
N.° por paquete 276
Volumen (imperial) 1/6 oz
Línea de productos Nalgene
Volumen total (métrico) 5 mL
Tipo de tapón Tapas y tapones (no incluidos)
Cantidad 1932 cajas, 276 paq.
Tamaño del tapón 20 mm
Para utilizar con (equipo) Tapón, tapa
Certificaciones/conformidad ISO 13485:2016
Altura (métrico) 40 mm
Tipo de producto Vial de suero