Learn More
Thermo Scientific™ Viales de suero de PETG con acabado para capsular Nalgene™: Módulos estériles envueltos al vacío
Descripción
Protección contra fugas, roturas y contaminación. Los viales de suero de PETG con acabado para capsular Thermo Scientific™ Nalgene son más ligeros que los de vidrio y están fabricados para su uso con tapones y tapas.
Características:
- PETG
- No citotóxicas
- Apirógenas
- Envasados en módulos envueltos al vacío sin bandeja
- Compatibilidad con la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- Esterilidad SAL 10-6
Información para pedidos:
Los viales de suero se envasan en módulos envueltos al vacío sin bandeja. No se incluyen tapas ni tapones.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Viales de suero |
| Diámetro interior (métrico) | 13 mm |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 24 mm |
| Material | PETG |
| Esterilidad | Estéril |
| Volumen (métrico) | 10 ml |
| N.º por caja | 1260 |
| N.° por paquete | 252 |
| Volumen (imperial) | 1/3 oz |
| Mostrar más |