Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Serum Vials with Continuous Thread: Sterile, Shrink-Wrapped Modules
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10740005
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 1260
paquete de 1656
paquete de 612
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10740005 10 ml paquete de 1260
10455123 5 ml paquete de 1656
10600334 20 ml paquete de 612
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10740005 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3420320010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga protección contra fugas, roturas y contaminación con estos viales de suero de PETG. Son más ligeros que el vidrio y están fabricados para su uso con tapones de rosca continua revestidos (disponibles por separado).
Protect against leakage, breakage, and contamination with Thermo Scientific™ Nalgene PETG Serum Vials. These serum vials are lighter in weight than glass, and are made for use with lined continuous-thread closures (available separately).
Características:
  • PETG
  • No citotóxicas
  • Apirógenas
  • Envasados en módulos envueltos al vacío sin bandeja
  • Compatibilidad con la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
  • Esterilidad SAL 10-6 
  • A prueba de fugas† con tapones de rosca continua revestidos Nalgene (n.º de cat. 342158)
Información para pedidos:
Los viales de suero se envasan en módulos envueltos al vacío sin bandeja. Pida los tapones por separado (n.º de cat. 342158).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Viales de suero
Diámetro interior (métrico) 11 mm
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 24 mm
Material PETG
Esterilidad Estéril
Volumen (métrico) 10 ml
N.º por caja 1260
N.° por paquete 252
Volumen (imperial) 1/3 oz
Línea de productos Nalgene
Volumen total (métrico) 10 mL
Tipo de tapón Tapones de rosca continua revestidos (se venden por separado)
Cantidad 1260 cajas, 252 paq.
Tamaño del tapón 20-415
Para utilizar con (equipo) Tapón de rosca continua revestido
Certificaciones/conformidad ISO 13485:2016
Altura (métrico) 54 mm
Tipo de producto Vial de suero