Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Serum Vials with Continuous Thread: Sterile, Shrink-Wrapped Modules
Beschreibung
Protect against leakage, breakage, and contamination with Thermo Scientific™ Nalgene PETG Serum Vials. These serum vials are lighter in weight than glass, and are made for use with lined continuous-thread closures (available separately).
Características:
- PETG
- No citotóxicas
- Apirógenas
- Envasados en módulos envueltos al vacío sin bandeja
- Compatibilidad con la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- Esterilidad SAL 10-6
- A prueba de fugas† con tapones de rosca continua revestidos Nalgene (n.º de cat. 342158)
Información para pedidos:
Los viales de suero se envasan en módulos envueltos al vacío sin bandeja. Pida los tapones por separado (n.º de cat. 342158).
Spezifikation
Spezifikation
| Descripción | Viales de suero |
| Diámetro interior (métrico) | 11 mm |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 30 mm |
| Material | PETG |
| Esterilidad | Estéril |
| Volumen (métrico) | 20 ml |
| N.º por caja | 612 |
| N.° por paquete | 153 |
| Volumen (imperial) | 2/3 oz |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.