Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Serum Vials with Continuous Thread: Sterile, Shrink-Wrapped Modules
BIOPHARMA
Código de producto. 10455123
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 1260
paquete de 1656
paquete de 612
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10455123 5 ml paquete de 1656
10740005 10 ml paquete de 1260
10600334 20 ml paquete de 612
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10455123 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3420320005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    932.00€
    847.00€ / paquete de 1656
    Ahorro 85.00€
    9% Descuento
En stock
Obtenga protección contra fugas, roturas y contaminación con estos viales de suero de PETG. Son más ligeros que el vidrio y están fabricados para su uso con tapones de rosca continua revestidos (disponibles por separado).
Protect against leakage, breakage, and contamination with Thermo Scientific™ Nalgene PETG Serum Vials. These serum vials are lighter in weight than glass, and are made for use with lined continuous-thread closures (available separately).
Características:
  • PETG
  • No citotóxicas
  • Apirógenas
  • Envasados en módulos envueltos al vacío sin bandeja
  • Compatibilidad con la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
  • Esterilidad SAL 10-6 
  • A prueba de fugas† con tapones de rosca continua revestidos Nalgene (n.º de cat. 342158)
Información para pedidos:
Los viales de suero se envasan en módulos envueltos al vacío sin bandeja. Pida los tapones por separado (n.º de cat. 342158).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Viales de suero
Diámetro interior (métrico) 11 mm
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 22 mm
Material PETG
Esterilidad Estéril
Volumen (métrico) 5 ml
N.º por caja 1656
N.° por paquete 276
Volumen (imperial) 1/6 oz
Línea de productos Nalgene
Volumen total (métrico) 5 mL
Tipo de tapón Tapones de rosca continua revestidos (se venden por separado)
Cantidad 1656 cajas, 276 paq.
Tamaño del tapón 20-415
Para utilizar con (equipo) Tapón de rosca continua revestido
Certificaciones/conformidad ISO 13485:2016
Altura (métrico) 44 mm
Tipo de producto Vial de suero