Learn More
Thermo Scientific™ Viales de suero de PETG con acabado para encapsular Nalgene™: Módulos no estériles, envueltos al vacío
BIOPHARMA
Código de producto. 10445123
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 1260
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10445123 Transparente paquete de 1260
1 options
Código de producto. 10445123 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3220300010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    674.00€
    632.00€ / paquete de 1260
    Ahorro 42.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Protección contra fugas, roturas y contaminación. Los viales de suero de PETG con acabado para capsular Nalgene son más ligeros que los de vidrio y están fabricados para su uso con tapones y tapas.
Protección contra fugas, roturas y contaminación. Los viales de suero de PETG con acabado para capsular Thermo Scientific™ Nalgene son más ligeros que los de vidrio y están fabricados para su uso con tapones y tapas.
  • PETG
  • No citotóxicas
  • Apirógenas
  • Envasados en módulos envueltos al vacío sin bandeja
  • No estériles
Información para pedidos:
Los viales de suero se envasan en módulos envueltos al vacío sin bandeja. No se incluyen tapas ni tapones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Viales de suero
Diámetro interior (métrico) 13 mm
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 24 mm
Material PETG
Esterilidad No estéril
Volumen (métrico) 10 ml
N.º por caja 1260
N.° por paquete 252
Volumen (imperial) 1/3 oz
Línea de productos Nalgene
Volumen total (métrico) 10 mL
Tipo de tapón Tapas y tapones (no incluidos)
Cantidad 252 paq., 1260 cajas
Tamaño del tapón 20 mm
Para utilizar con (equipo) Tapón de rosca continua revestido
Certificaciones/conformidad ISO 13485:2003
Altura (métrico) 50 mm
Tipo de producto Vial de suero