Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de HDPE para diagnóstico de color ámbar opaco Nalgene™ con tapón: embalaje a granel, 4 ml
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10222913
Change view
Click to view available options
:
3,4 ml, tapón de 20-415, embalaje a granel
Código de producto.
10222913 3,4 ml, tapón de 20-415, embalaje a granel
1 options
Código de producto. 10222913 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3120049125_MX
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Almacene y envíe de forma segura muestras de pequeño volumen y reactivos valiosos con estos frascos para diagnóstico de HDPE para su uso en kits de pruebas y numerosas aplicaciones de volumen pequeño.
Almacene y envíe de forma segura reactivos valiosos sensibles a la luz de pequeño volumen con los frascos para diagnóstico de HDPE opaco ámbar Thermo Scientific™ Nalgene™. Para su uso en kits de pruebas y en diversas aplicaciones de pequeño volumen, estos frascos de polietileno de alta densidad cuentan con un tapón de polipropileno ámbar opaco sin revestimiento que garantiza un rendimiento a prueba de fugas† sin revestimiento que pueda arrugarse, provocar fugas ni contaminar las soluciones. Las paredes uniformes duraderas, no pirogénicas y no citotóxicas son resistentes a fisuras y punciones.
  • No estériles
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón. Envases de 2000 por caja.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante dos minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.