Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de repuesto para frascos de boca ancha o estrecha Thermo Scientific Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12716677
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
20 mm
24 mm
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Tipo de producto:
Tapa de la boquilla
Tapón de repuesto
Tapón de rosca
Tubo de aspiración y dispensación
Color:
Blanco
Natural
Ámbar
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 2
paquete de 25
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de rosca (métrico) Tipo de producto Color unitSize
12716677 20 mm Tapa de la boquilla Natural paquete de 25
10586551 20 mm Tapón de repuesto Blanco paquete de 12
10264401 24 mm Tapón de repuesto Natural paquete de 12
10020661 28 mm Tapón de repuesto Natural paquete de 12
11334595 28 mm Tubo de aspiración y dispensación Natural paquete de 2
10010681 38 mm Tapón de repuesto Natural paquete de 12
10603452 38 mm Tapón de repuesto Blanco paquete de 12
10799362 38 mm Tapón de rosca Natural paquete de 12
10274401 43 mm Tapón de repuesto Natural paquete de 12
10162491 53 mm Tapón de repuesto Ámbar paquete de 12
10000721 53 mm Tapón de repuesto Natural paquete de 2
10050681 53 mm Tapón de repuesto Natural paquete de 12
10365941 63 mm Tapón de repuesto Natural paquete de 12
10644212 24 mm Tapa de la boquilla Natural paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 12716677 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 7124111030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Coloque estos tapones de repuesto en los frascos de boca estrecha y ancha Thermo Scientific™ Nalgene™.
Coloque los tapones de repuesto para frascos de boca estrecha y boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™ en los frascos de boca estrecha y boca ancha Nalgene.
  • Fabricados para ajustarse a los frascos de boca ancha y boca estrecha Nalgene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Natural
Material Polipropileno
Tamaño de rosca (métrico) 20 mm
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Tipo de producto Tapa de la boquilla
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.