Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de envasado de boca estrecha Nalgene™ de PPCO con tapón: embalaje a granel, 60 ml
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10690714
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
20-415 mm
24-415 mm
28-415 mm
38-430 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 125
paquete de 250
paquete de 50
paquete de 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10690714 30 ml 20-415 mm paquete de 1000
10344723 60 ml 20-415 mm paquete de 1000
10110903 125 ml 24-415 mm paquete de 500
10324103 250 ml 24-415 mm paquete de 250
10592995 500 ml 28-415 mm paquete de 125
10593185 1000 ml 38-430 mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10690714 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3120870001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene, envíe y envase líquidos con estos sólidos frascos de boca estrecha, que se han fabricado para el envasado e incluyen tapones de polipropileno.
Almacene, envíe y envase líquidos con los frascos de envasado de PPCO de boca estrecha Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón. Con una claridad excelente y resistencia a impactos y productos químicos, estos frascos de copolímero de polipropileno tienen una construcción sólida para fines de envasado y están equipados con tapones de polipropileno.
Características:
  • Copolímero de polipropileno transparente natural
  • Cierre roscado de polipropileno
  • Esterilizable en autoclave
  • A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 1 oz, 30 ml
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Natural translúcido
Descripción Frascos de envasado de boca estrecha
Diámetro interior del cuello (métrico) 14 mm
Material PPCO
N.º por caja 1000
N.° por paquete 1000
Color del tapón Natural, translúcido
Acabado del cuello 20 mm
Certificaciones/conformidad Fabricado conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 61 mm
Tipo de producto Frasco de envasado
Anchura (imperial) 1,35 in
Altura (imperial) 5,23 pulg. (con tapón); 5,14 pulg. (sin tapón)
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20-415 mm
Diámetro (métrico) 34 mm
Tipo de tapón Rosca (embalaje a granel, sin montar)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Mostrar más Mostrar menos
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.