Learn More
Thermo Scientific™ Frascos IP2 de boca estrecha de HDPE Nalgene™
Descripción
Utilice los frascos IP2 de boca estrecha de polietileno de alta densidad (HDPE) Thermo Scientific™ Nalgene™ como envases interiores para el diseño, el montaje y la certificación de embalajes combinados. Estos frascos de polietileno de alta densidad son seguros, económicos y se han diseñado para resistir fisuras y punciones que puedan producirse durante el envío.
- Las paredes de alta resistencia resisten fisuras y punciones.
- A prueba de fugas†, cada lote de frascos se somete a un control de detección de fugas a 15 psi (103 kPa).
Incluye:
Tapón de rosca de polipropileno † Thermo Scientific Nalgene asigna el término «a prueba de fugas» a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Specifica
Specifica
| Capacidad | 1000 ml (32 oz) |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Capacidad (imperial) | 32 oz |
| Color | Natural translúcido |
| Descripción | Frascos de boca estrecha Passport IP2 |
| Diámetro (imperial) | 91 mm |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 27 mm (interior), 91 mm (exterior) |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 27 mm |
| Incluye | Tapones de rosca de polipropileno (PP) |
| Altura con tapón (métrico) | 216 mm |
| Vedi altri risultati |
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.