Learn More
Thermo Scientific™ Frascos IP2 de HDPE de boca estrecha con tapón Nalgene™: Envasados a granel
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10252673
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
20-415 mm
24-415 mm
28-415 mm
38-430 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 125
paquete de 250
paquete de 50
paquete de 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10252673 30 ml 20-415 mm paquete de 1000
11329794 125 ml 24-415 mm paquete de 500
10141143 250 ml 24-415 mm paquete de 250
10522045 500 ml 28-415 mm paquete de 125
10272673 1000 ml 38-430 mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10252673 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3120990001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1545.00€
    1501.93€ / paquete de 1000
    Ahorro 43.07€
    2% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Envíe y almacene reactivos líquidos utilizando estos frascos de polietileno duraderos de alta densidad con cierre. Recomendados para clientes que diseñen, monten y certifiquen su propio envase combinado.
Envíe y almacene reactivos líquidos con los frascos IP2 de HDPE de boca estrecha con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos frascos de polietileno de alta densidad son una solución segura y económica para aquellos clientes que diseñen, monten y certifiquen su propio embalaje combinado.
Frascos duraderos para el transporte de reactivos líquidos
  • Frasco de polietileno de alta densidad (HDPE) con tapón de PP, embalaje a granel
  • Cuello estrecho
  • Cumple las regulaciones de IATA e ICAO
Información para pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan a granel en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón
Recomendada para:
Para el almacenamiento y envío de reactivos líquidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 1 oz, 30 ml
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Natural translúcido
Descripción Frascos de boca estrecha IP2
Diámetro interior del cuello (métrico) 14 mm
Diámetro interior (métrico) 14 mm
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento y envío de reactivos líquidos
Altura con tapón (métrico) 61 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 1000
N.° por paquete 1000
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). Los frascos se prueban a 15 psi (103 kPa) según las regulaciones 49 CFR 173.27 (c)(2), la Parte 4, 1.1.6 de las Instrucciones técnicas de ICAO y el Apartado 5.0.2.9 de las Regulaciones sobre materiales peligrosos de IATA.
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 61 mm
Tipo de producto Frasco IP2
Altura (imperial) 2,4 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20-415 mm
Diámetro (métrico) 34 mm