Learn More
Thermo Scientific™ Frascos económicos de boca estrecha Nalgene™de polietileno de alta densidad (HDPE)
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10490333
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Tamaño de la unidad:
72 PCS
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 72
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10490333 60 ml 20 mm 72 PCS
10441781 30 ml 20 mm paquete de 72
10253971 125 ml 24 mm paquete de 72
10400343 250 ml 24 mm paquete de 72
10601722 500 ml 28 mm paquete de 48
10653252 1 l 38-430 mm paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10490333 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20890002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.95€
    54.40€ / paquete de 72
    Ahorro 1.55€
    2% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene muestras y soluciones de trabajo diarias como tampones y reactivos de sobremesa con estos frascos económicos de HDPE, aptos para aplicaciones de carácter general y baja exigencia.
Almacene muestras y soluciones de trabajo diarias como tampones y reactivos de sobremesa con los frascos económicos de HDPE y boca estrecha Thermo Scientific™ Nalgene™, que constituyen una versión ligera del frasco de calidad de laboratorio original Nalgene. Adecuados para aplicaciones de carácter general y baja exigencia, estos frascos de polietileno de alta densidad ofrecen garantía a prueba de fugas†.
  • Tapones de polipropileno sin revestimiento con rendimiento a prueba de fugas†; sin un revestimiento que se pueda arrugar, ocasionar fugas o contaminar las soluciones.
  • Recomendado para la recogida de muestras y el almacenamiento de soluciones de trabajo diarias
  • Los frascos se incluyen en el programa ACT Label de My Green Labs para la compatibilidad, uniformidad y transparencia en relación con la sostenibilidad del producto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 2 oz, 60 ml
Capacidad (métrico) 60 ml
Capacidad (imperial) 2 oz
Color Natural translúcido
Descripción Frasco económico de boca estrecha
Diámetro interior del cuello (métrico) 14 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 72
N.° por paquete 72
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural
Acabado del cuello 20 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Desechables Reutilizable
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Forma redonda
ACT Label Sí
Altura (métrico) 85 mm
Tipo de producto Frasco económico de boca estrecha
Anchura (imperial) 1,52 in
Altura (imperial) 3,36 in
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20 mm
Diámetro (métrico) 37 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.