Learn More
Thermo Scientific™ Frascos fluorados de HDPE de boca estrecha Nalgene™ con tapones
BIOPHARMA
Código de producto. 10292623
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
24 mm
28 mm
38-430 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 125
paquete de 250
paquete de 50
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
10292623 1 l 38-430 mm paquete de 50
10099442 125 ml 24 mm paquete de 500
11319794 250 ml 24 mm paquete de 250
10110953 500 ml 28 mm paquete de 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10292623 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3120970032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.00€
    315.00€ / paquete de 50
    Ahorro 29.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Los frascos fluorados Thermo Scientific™ Nalgene son seguros para envasar determinados disolventes, aceites, productos químicos y productos agrícolas.
Fabricados a partir de Nalgene™ para ofrecer resistencia a infiltraciones, abolladuras laterales, emisión de olores y pérdida de sabor y fragancia. Los frascos fluorados de HDPE de boca estrecha Thermo ScieNantific™ Nalgene™ proporcionan recipientes excepcionales para disolventes, aceites, productos químicos y productos agrícolas.
Características:
  • Polietileno de alta densidad fluorado
  • Paredes uniformes resistentes a fisuras y punciones
  • Alternativa rentable a los frascos de fluoropolímero.
  • Tapones de polipropileno fluorado
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón.
A través de la base de datos de certificados de conformidad puede consultar o solicitar un modelo de certificado de producto con información relativa a la citotoxicidad, la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), el cumplimiento con la FDA, la normativa 21 CFR y otra información de nuestra información del cumplimiento normativo
Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 l
Color Translúcido
Descripción Frasco fluorado de boca estrecha
Diámetro interior del cuello (métrico) 27 mm
Material HDPE fluorado
N.º por caja 50
N.° por paquete 50
Esterilidad No estéril
Acabado del cuello 38-430 mm
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Altura (métrico) 216 mm
Anchura (imperial) 3,6 in
Altura (imperial) 8,5 in
Material del cierre Polipropileno fluorado
Tamaño del tapón 38-430 mm
Diámetro (métrico) 91 mm
Tipo de tapón Tapón
Dispensación a través del tapón No
Capacidad (imperial) 33,81 oz
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Tipo de producto Frasco fluorado de boca estrecha