Learn More
Thermo Scientific™ Tapón de rosca Nalgene™ con revestimiento de HDPE para viales de suero y de rosca continua: no estériles, color blanco
BIOPHARMA
Código de producto. 10563955
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10563955 Blanco paquete de 2000
10262333 Negro paquete de 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10563955 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3121580021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1785.00€
    1645.00€ / paquete de 2000
    Ahorro 140.00€
    7% Descuento
En stock
Elimine la necesidad de un tapón de caucho al mismo tiempo que mantiene un sellado a prueba de fugas con estos tapones de viales de suero de HDPE con revestimiento, para su uso con viales de suero de PETG con rosca continua.
Eliminate the need for a rubber stopper, yet maintain a leakproof† seal with Thermo Scientific™ Nalgene™ Lined HDPE Serum Vial Closures for Continuous-Thread Vials. These nonsterile, high density polyethylene closures are for use with continuous-thread PETG serum vials.
Características:
  • Revestimiento coextruído de tres capas (núcleo de polietileno de baja densidad [LDPE] entre dos caras de polietileno de alta densidad [HDPE])
  • Para su uso con viales de suero no estériles de PETG Nalgene.
Información para pedidos:
los tapones para viales de suero se embalan a granel en cajas de 2000 unidades.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Blanco
Descripción Cierres de vial de suero
Material (revestimiento) Revestimiento coextruído de tres capas (núcleo de polietileno de baja densidad [LDPE] entre dos caras de polietileno de alta densidad [HDPE])
Color Blanco
Diámetro exterior (imperial) 22,1 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Esterilidad No estéril
N.º por caja 2000
N.° por paquete 2000
Línea de productos Nalgene
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tipo de tapón De rosca
Cantidad 2000 cajas
Tamaño del tapón 20-415
Para utilizar con (equipo) Viales de suero no estériles de PETG Nalgene
Certificaciones/conformidad ISO 13485:2003
Altura (métrico) 14,2 mm
Tipo de producto Tapón de vial de suero
Mostrar más Mostrar menos
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.