Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuentagotas blancos de LDPE Nalgene™: embalaje a granel
Código de producto. 10670334
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
8 ml
15 ml
Color:
Blanco
Natural
Tamaño de la unidad:
paquete de 2000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Tamaño de la unidad
10670334 15 ml Natural paquete de 2000
10344153 4 ml Natural paquete de 2000
10120953 4 ml Blanco paquete de 2000
10494933 8 ml Natural paquete de 2000
10212773 8 ml Blanco paquete de 2000
10495893 15 ml Blanco paquete de 2000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10670334 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3127509050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00€
    962.00€ / paquete de 2000
    Ahorro 103.00€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Lleve a cabo de manera repetida una dispensación rutinaria y fiable con estos frascos cuentagotas de LDPE fabricados con polietileno de baja densidad.
Lleve a cabo de manera repetida una dispensación rutinaria y fiable con frascos cuentagotas de LDPE blanco Thermo Scientific™ Nalgene™. Fabricados en polietileno de baja densidad, estos frascos se deben utilizar con tapones y puntas cuentagotas con control de goteo Nalgene.
  • Frascos de polietileno de baja densidad (PEBD) natural o blanco
  • La punta de dosificación del frasco cuentagotas encaja en su lugar para una fijación perfecta, se vende por separado
  • La punta de dosificación dispensa gotas de 40 o 50μl (cantidades basadas en agua); se vende por separado
  • Tamaños de gota uniformes y precisos con los complementos Nalgene; se venden por separado
  • Hay disponibles tapones de colores para cuentagotas; se venden por separado
  • A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los frascos cuentagotas se embalan a granel en cajas de 2.000 unidades. Pida las puntas de dispensación controlada Nalgene (n.º cat. 312758, 312759) y los tapones de colores (n.º cat 312760) por separado.
Nota:
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 15 ml
Color Natural
Diámetro interior del cuello (métrico) 10 mm
Material LDPE
N.º por caja 2000
N.° por paquete 2000
Closure Included Sí
Drop Size 40/50 μl
Altura (métrico) 75 mm
Para utilizar con (equipo) Cuentagotas controlado Nalgene
Anchura (imperial) 0,96 in
Altura (imperial) 2,45 in
Tamaño del tapón 15-415 mm
Diámetro (métrico) 25 mm
Capacidad (imperial) 0,5 oz
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad Fabricado conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2003. Los frascos cuentagotas cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). Los frascos de LDPE blanco cumplen los requisitos para recipientes resistentes a la luz de la edición actual de las normas USP.
Tipo de producto Frasco cuentagotas
Mostrar más Mostrar menos
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.