Learn More
Thermo Scientific™ Frasco grande cuadrado de boca ancha Nalgene™ de HDPE con tapón
BIOPHARMA
Código de producto. 11369654
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 l
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11369654 4 l paquete de 6
1 options
Código de producto. 11369654 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21230010
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
En stock
Recoja, almacene y transporte productos químicos secos y muestras medioambientales con este frasco grande y cuadrado de boca ancha fabricado con HDPE.
Recoja, almacene y transporte productos químicos secos y muestras medioambientales con el frasco grande de boca ancha de HDPE cuadrado con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™. Asideros moldeados para mayor comodidad y seguridad durante el vertido
  • Útiles para recoger, almacenar y transportar productos químicos secos, muestras medioambientales, reactivos y agua destilada
  • Adecuados para almacenamiento en congelador hasta -100 °C.
  • Elevada resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes
  • La forma cuadrada ahorra espacio y es fácil de manejar
  • Boca ancha para fácil acceso
  • Tapón de polipropileno incluido
  • No ofrecen garantía a prueba de fugas
  • El frasco y el cartón son fácilmente reciclables en la mayoría de las comunidades
  • Fabricados con materiales no tóxicos
Información sobre reciclaje:
Los frascos reutilizables Nalgene están diseñados para durar muchos años en condiciones normales de laboratorio. Sin embargo, al igual que con todos los productos duraderos, deben desecharse y reemplazarse con el tiempo.  Los frascos de HDPE Nalgene y su embalaje son fáciles de reciclar. Recicle los cartones corrugados y las bolsas de LDPE en los que se envasan los productos de frascos Nalgene. Y, al final de la vida útil del producto, lave y recicle los frascos de HDPE Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 4 l
Color Natural, translúcido
Descripción Frasco cuadrado de boca ancha de grande
Diámetro (imperial) 5,6 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 3.5 pulg
Diámetro interior del cuello (métrico) 89 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.° por paquete 1
Esterilidad No estéril
Color del tapón Blanco
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Altura (métrico) 292 mm
Anchura (imperial) 5,66 in
Altura (imperial) 11.5 pulg
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 100 mm
Diámetro (métrico) 142 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Capacidad (imperial) 1 gal
Forma Cuadrada
Certificaciones/conformidad USP Clase VI; FDA - 21 CFR
Tipo de producto Frasco grande de boca ancha